Imprimer
Lames de microscopes, Snowcoat®
Fournisseur: LEICA HISTOLOGY
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
3808100GEP
LEIH3808100GEPEA 105 EUR
LEIH3808100GEP
Lames de microscopes, Snowcoat®
Lames Lames de microscopes
Ces lames sont conçues pour une utilisation optimale avec des stylos ou des crayons résistants au xylène.
  • Bords rodés
  • Six couleurs disponibles
  • Identification facile à l'aide d'un code couleur