Imprimer
Combinaisons, PP, avec capuche
Fournisseur: Hubei Orient International
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
HOIT113946EA 292 EUR
HOIT113946 113-8123
Combinaisons, PP, avec capuche
Vêtements à usage unique
Ces combinaisons à usage unique sont fabriquées en PP non tissé. Idéales pour les applications non critiques dans les environnements industriels, cliniques ou de traitement alimentaire.
  • Capuche et fermeture à glissière
  • Ceinture, poignets et chevilles élastiqués
  • Emballage individuel
Poids : 40 g/m²
Couleur : blanc