TRIS HCl (Tris-(hydroxyméthyl)-aminométhane chlorhydrate) ≥99.0% pour production biopharmaceutique
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Trométamol chlorhydrate, Tris(hydroxyméthyl)-aminométhane chlorhydrate, TRIS HCl, THAM HCl, 2-Amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, chlorhydrate
Formule:
NH₂C(CH₂OH)₃·HCl Poids moléculaire: 157.6 g/mol Point de fusion: 150…152 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012590 Numéro CAS: 1185-53-1 EINECS: 214-684-5 Indice Merck: 12,09902 |
|
Résultats des tests de spécification
Assay | Min. 99,0 % |
Appearance | Poudre cristalline blanche |
Cell culture toxicity | Passes test |
Dnases | Non détecté |
Identification by IR | Conforme à la structure |
Proteases | Non détecté |
Rnases | Non détecté |
Solubility (1 mol/l) | Clear and complete |
pH (0,5 mol/l) |
3,5 -- |
pKa (25°C) |
8,0 -- |
Ignition residue | Max. 0,1 % |
Insoluble substances | Max. 50 ppm |
Loss on drying (105°C) | Max. 0,5 % |
Ca (Calcium) | Max. 5 ppm |
Cu (Copper) | Max. 5 ppm |
Fe (Iron) | Max. 5 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 5 ppm |
Mn (Manganese) | Max. 5 ppm |
Pb (Lead) | Max. 5 ppm |
Zn (Zinc) | Max. 5 ppm |
Absorbance (260 nm) (1 mol/l) | Max. 0,05 |
Absorbance (280 nm) (1 mol/l) | Max. 0,05 |
Bioburden | Max. 100 CFU/g |
Endotoxin (1 %) (EU/mg) | Max. 0,1 |