Imprimer
Titrateurs, Titronic® 300
Fournisseur: SI Analytics
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
285225810 285225820 285225800 285225830
661-0218EA 2620 EUR
661-0218 661-0219 661-0217 661-0220
Titrateurs, Titronic® 300
Titrateurs
Le Titronic® 300 est une burette à moteur pour le titrage manuel et un instrument de dosage précis pour les liquides superflus, les solvants et les agents de titrage. Il peut être utilisé comme un instrument autonome mais peut également fonctionner comme une burette de titrage et de dosage dans les systèmes de titrage contrôlés par ordinateur (automatiques). Idéal pour les laboratoires dans lesquels une grande précision et une flexibilité sont requises.
Titrage manuel avec contrôleur à main (souris):
- Taux de titrage ajustable en cinq différentes étapes afin d'optimiser la précision et la vitesse de titrage
- Calcul automatique des résultats dans différentes unités et documentation sur une imprimante ou un périphérique de stockage USB
- Enregistrement automatique du poids lorsque la balance est connectée
Dosage:
- Dosage réglable et taux de remplissage pour chaque méthode ; remplissage réglable entre chaque étape de dosage
- Fonction de remplissage intelligent et contrôle préalable si une étape de dosage est réalisable: - Réduction des dysfonctionnements au cours d'un processus de dosage de série
Informations de commande: Fournies avec une unité de dosage assemblée prête l'emploi de 20 ou 50 ml, un contrôleur manuel (TZ 3880), une pince de titrage, une tige de support et une alimentation. Les modèles M2 incluent également un agitateur magnétique.