These disposable nitrile gloves for complex risks provide excellent resistance to skin irritants and chemicals. Suitable for use in medical environments, als well as in laboratories and for food processing.
Non sterile, powder-free, textured finish
More resilience through special formulation and greater wall thickness
Free from phthalates / softeners and allergenic latex proteins
Easy to don and particularly skin-friendly through special finishing process
Signal colour blue – suitable for areas subject to HACCP standards
Length: 240 mm
Thickness: 0,25 mm
Certifications: EN 455, EN 374; Cat. III; AQL 1,5 Food contact approved
New Product
Offre promotionnelle à durée limitée
*Attention, si vous avez un prix contractuel, vous ne pouvez pas bénéficier de l'offre promotionnelle
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.