Imprimer
Spectrophotomètres UV/Vis, DR6000
Fournisseur: Hach
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
LPV4419900011 LPV4419900002 LPV4419900001
705-0913EA 16750 EUR
705-0913 705-1161 705-1160
Spectrophotomètres UV/Vis, DR6000
Spectrophotomètres et Photomètres Spectrophotomètres UV-Visible
Spectrophotomètres UV/Vis avec technologie radio fréquence (RFID) bénéficie d'un balayage de longueurs d'onde à grande vitesse dans le spectre de lumière visible et ultraviolette.
  • Efficacité accrue en laboratoire : plus de 240 méthodes préprogrammées disponibles directement
  • Transmittance (%), absorbance et concentration, scan
  • Technologie RFID pour permettre la traçabilité des échantillons
  • Gestion optimale des données et fiabilité des résultats
  • Méthodes principales incluant la DCO, le chlore, les nitrates et l'ammoniac
  • Réactifs haute qualité formulés pour des résultats performants
  • Assurance qualité du logiciel (SQA) pour la planification, la documentation et l'interprétation
Certains sets d'applications conviennent à l'enzymologie et la colorimétrie ouvrant à d'autres applications comme l'analyse d'eau potable et de bière.
Pour une liste des tests courants pour le DR6000, il suffit de cliquer sur "PRODUITS COMPLEMENTAIRES". Pour une sélection plus complète des tests disponibles chez, merci de rechercher le terme ETK sur notre site.
Informations de commande: Some application packages are suitable for enzymology and colorimetry, opening up further applications including drinking water and brewing.
Informations de livraison: Fournis avec adaptateur de cuvettes, protection anti-poussière, câble d'alimentation et manuel d'utilisation.