Imprimer
Tampons de lavage, femto TBST™ et femto PBST™
Marques : G Biosciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
786-161 786-162
786-161EA 112 EUR
786-161 786-162
Tampons de lavage, femto TBST™ et femto PBST™
Tampons Tampons d'électrophorèse Tampons de lavage
Les tampons de lavage femto TBST™ et femto PBST™ améliorent la sensibilité des immunodosages en réduisant le « lavage » des agents immunologiques ou les complexes immunologiques, un problème commun associé aux tampons PBST et TBST classiques. Les tampons de lavage permettent d'offrir des milieux plus propres, ce qui se traduit par un meilleur rapport signal sur bruit. Ils peuvent être utilisés pour les procédures d'incubation et de lavage.