Imprimer
Ruban adhésif de valeur, 1900
Fournisseur: 3M
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1900S50 1900SI50
MMMA1900S50EA 19.3 EUR
MMMA1900S50 MMMA1900SI50
Ruban adhésif de valeur, 1900
Rubans adhésifs
Le ruban adhésif 3M™ Value 1900 est un ruban adhésif économique pour une utilisation générale et des applications non critiques plus légères. Idéal pour les applications générales, y compris l'étanchéité légère, le regroupement, le marquage et les réparations temporaires.
  • Le support en polyéthylène sur le canevas en tissu résiste à l'humidité pour une performance d'étanchéité fiable dans les environnements humides ou humides
  • S'adapte aux surfaces irrégulières sans soulever
  • Facile à dérouler et facile à déchirer
Ce ruban est doté d'un adhésif en caoutchouc synthétique qui adhère au contact du métal lisse, du verre, du plastique, du béton scellé, etc. Le revêtement en polyéthylène résistant à l'eau scelle bien dans les environnements humides et humides.
Particulièrement efficace pour l'étiquetage lorsque plus de durabilité et de puissance de maintien sont requises. Il se déchire facilement du rouleau à la main et le canevas de tissu aide à guider les déchirures horizontales et verticales droites tout en ajoutant de la force. Le ruban s'adapte aux surfaces profilées ou légèrement irrégulières pour l'étanchéité.
Longueur : 50 m
Force de traction : 333 N/100 mm