Imprimer
Chaussures de sécurité ESD (protection électrostatique), à lacets, uvex 1 ladies, 856
Fournisseur: UVEX
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
8562.8/36 8562.8/35 8562.8/39 8562.8/37 8562.8/38 8562.8/43 8562.8/42 8562.8/41 8562.8/40 8562.7/35 8562.7/36 8562.7/37 8562.7/38 8562.7/39 8562.7/40 8562.7/41 8562.7/42 8562.7/43
114-5812EA 146 EUR
114-5812 114-5568 114-5815 114-5813 114-5814 114-5819 114-5818 114-5817 114-5816 UVEX8562.7/35 UVEX8562.7/36 UVEX8562.7/37 UVEX8562.7/38 UVEX8562.7/39 UVEX8562.7/40 UVEX8562.7/41 UVEX8562.7/42 UVEX8562.7/43
Chaussures de sécurité ESD (protection électrostatique), à lacets, uvex 1 ladies, 856
Chaussures et bottes
Cette chaussure de sécurité sans métal et légère avec un maintien sport large se compose d'une partie supérieure en micro-velours respirant étanche, d'un ensemble bride/languette rembourrée, et d'une semelle extérieure en PUR double densité sans silicones, etc. Convient aux personnes allergiques au chrome.
  • Forme anatomique, bonne stabilité latérale
  • Technologie Climazone pour plus de confort
  • Doublure en mailles aérées ultra-respirante
  • Semelle intérieure amovible antistatique confortable avec système de contrôle de l'humidité
  • Semelle antidérapante avec absorption des chocs au niveau du talon et de l'avant du pied
  • Lacets élastiques pour un laçage rapide et individuel
  • Embout Xenova® sans métal
  • Conforme aux exigences anti-décharge électrostatique: Résistance à la masse inférieure à 35 mégaohms
Suitable for people allergic to chrome.
Couleur: Gris/Rose
Width: 11
Certifications: EN 61340 (ESD); DGUV112-191; EN ISO 20345:2011; S2, SRC