Imprimer
Flacons à col étroit, arrondi, type boston, avec bouchon à vis, Azlon®
Fournisseur: SciLabware
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BRC0500 BRC1000
215-3597EA 255 EUR
215-3597 215-3598
Flacons à col étroit, arrondi, type boston, avec bouchon à vis, Azlon®
Flacons Flacons en plastique
Polycarbonate, hautement transparent.
  • Anti-fuites
  • Adapté à la stérilisation répétée par autoclavage à +121 °C
  • Pour un usage intensif et durable
Idéal pour la préparation et le stockage des milieux biologiques, réactifs et solutions aqueuses. Avec bouchon en polypropylène sans joint.