Imprimer
Sous-gants, Puri ESD Top Fit
Fournisseur: PURITECH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
TFG600ESD/S TFG600ESD/XL TFG600ESD/M TFG600ESD/L TFG600ESD/XXL
112-6220EA 81.3 EUR
112-6220 112-6221 112-6219 112-6218 112-6222
Sous-gants, Puri ESD Top Fit
Gants
Ces sous-gants en fin de tissu en nylon souple avec revêtement en carbone et en polyuréthane sur le bout des doigts sont adaptés à la manipulation de composants électroniques.
  • Gants anatomiques pour un bon maintien
  • Excellente dextérité
  • Anti-statique, pour éviter les décharges statiques
  • Protègent les êtres humains et les produits contre l'électricité statique
Parfaits pour l'assemblage de LSI, de VLSI, de semi-conducteurs, ainsi que d'ordinateurs et d'instruments de précision.
Épaisseur de couche : 0,1 mm.