Imprimer
Sous-gants, Puri ESD Palm Fit
Fournisseur: PURITECH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PFG510ESD/XL PFG500ESD/XL PFG500ESD/S PFG500ESD/M PFG500ESD/L PFG500ESD/XXL
PURTPFG510ESD/XLEA 121 EUR
PURTPFG510ESD/XL PURTPFG500ESD/XL PURTPFG500ESD/S PURTPFG500ESD/M PURTPFG500ESD/L PURTPFG500ESD/XXL
Sous-gants, Puri ESD Palm Fit
Gants
Ces sous-gants en fin de tissu en nylon souple avec revêtement en carbone et en polyuréthane sur la paume sont adaptés à la manipulation de composants électroniques.
  • Gants anatomiques pour un bon maintien
  • Excellente dextérité
  • Anti-statique, pour éviter les décharges statiques
  • Protègent les êtres humains et les produits contre l'électricité statique
Parfaits pour l'assemblage de LSI, de VLSI, de semi-conducteurs, ainsi que d'ordinateurs et d'instruments de précision.
Épaisseur de couche : 0,1 mm.