Imprimer
Conductimètre et testeurs TDS et de sel, Pocket Pro™
Fournisseur: Hach
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
9531200 9531300 9531400 9531500 9531600
663-0259EA 183 EUR
663-0259 663-0260 663-0261 663-0262 663-0263
Conductimètre et testeurs TDS et de sel, Pocket Pro™
Compteurs électrochimiques Conductimètres
Ces testeurs avec capteur intégré mesurent la conductivité, les TDS, la salinité et la température d'échantillons d'eau généraux. Ils sont étanches et flottants.
  • Étapes d'étalonnage faciles et diagnostics intégrés
  • Des piles AAA faciles à remplacer et une cuvette à échantillons pratique simplifient la maintenance et les mesures
  • Grand écran LCD facile à lire
  • Interface utilisateur intuitive
  • Garantie d'un an sur le testeur et le capteur
Informations de livraison: Livrés avec quatre piles AAA, une longe, une solution d'étalonnage et un guide de démarrage rapide.