Imprimer
Spectrophotomètres portables, DR1900
Fournisseur: Hach
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
9624800 DR1900-02L
705-0986EA 4430 EUR
705-0986 705-0847
Spectrophotomètres portables, DR1900
Spectrophotomètres et Photomètres Spectrophotomètres UV-Visible
Le DR1900 est un spectrophotomètre fiable conçu pour l'eau potable, l'eau industrielle, et les eaux usées.
  • Testé sur le terrain dans des conditions potentiellement poussiéreuses et humides
  • Adaptés aux conditions difficiles et acceptant un large éventail de tailles de flacon
  • Test d'évaluation en cuve sans identification par code-barres
  • Méthodes principales incluant la DCO, le chlore, les nitrates et l'ammoniac
  • Réactifs haute qualité formulés pour des résultats performants
Pour une liste des tests courants pour le DR1900, il suffit de cliquer sur 'En savoir plus