Imprimer
Conteneurs de mise au rebut des déchets dangeureux, Sharpsafe®
Fournisseur: Hospidex
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
SHA-41005410 SHA-41005430 SHA-41105430 SHA-41172430 SHA-41152430 SHA-41105410 SHA-41172410 SHA-41152410 SHA-41005420 SHA-41105420 SHA-41172420 SHA-41152420 SHA-41802420 SHA-41005440 SHA-41105440 SHA-41172440 SHA-41152440 SHA-41802440 SHA-41455430 SHA-41405430 SHA-41602430 SHA-41502430 SHA-41902430 SHA-41202411 SHA-41202421 SHA-41202441 SHA-41802411 SHA-41802421 SHA-41802441
119-0181EA 194 EUR
119-0181 119-0078 119-0075 119-0179 119-0186 119-0183 119-0187 HUARSHA-41152410 119-0182 119-0184 119-0188 119-0185 HUARSHA-41802420 HUARSHA-41005440 HUARSHA-41105440 HUARSHA-41172440 HUARSHA-41152440 HUARSHA-41802440 119-0191 119-0180 119-0192 HUARSHA-41502430 HUARSHA-41902430 HUARSHA-41202411 HUARSHA-41202421 HUARSHA-41202441 HUARSHA-41802411 HUARSHA-41802421 HUARSHA-41802441
Conteneurs de mise au rebut des déchets dangeureux, Sharpsafe®
Poubelles Collecteurs de déchets tranchants
PP, jaune. Conteneur pour objets pointus à usage unique en plastique.
Couvercles orange – Objets pointus pour incinération ou autre traitement. L'inscription 'Fully Discharged Sharps' (objets pointus complètement vidés) et la coche indiquent que ce conteneur au couvercle coloré est destiné aux objets pointus ne contenant aucun médicament délivré sur ordonnance.
Couvercles jaunes – Objets pointus infectieux pour incinération uniquement. L'inscription 'Medicinal Sharps' (objets pointus médicamenteux) et la coche indiquent que ce conteneur au couvercle coloré est à usage général, notamment pour les objets pointus contenant des résidus de médicaments.
Couvercles violets – L'inscription 'Cyto Sharps' (Objets pointus cyto) et la coche indiquent que ce conteneur au couvercle coloré est destiné aux objets pointus contaminés par des médicaments cytotoxiques ou cytostatiques.
Couvercles bleus – Portant l'inscription 'déchets pharmaceutiques solides', et conçus pour les médicaments délivrés sur ordonnance (POM) et autres déchets pharmaceutiques solides.
Remarque: les produits avec couvercles colorés sont réservés au marché britannique.
Certifications: Certifié TRBA 250, NF X30-500, NF 302 et UN. Norme ISO 23907.