Imprimer
Collecteurs de déchets pour pipettes sérologiques, Bio-bin®
Fournisseur: ECONIX LTD
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BEXBBPIP6OR BEXBBPIP6YL BEXBBPIP6TS BEXBBPIP6 BEXBBPIP6PL
119-0227EA 216 EUR
119-0227 119-0177 119-0228 119-0469 119-0226
Collecteurs de déchets pour pipettes sérologiques, Bio-bin®
Boîtes Boîtes à déchets
Les Bio-bin® de 6 L ont été spécialement conçus pour contenir en toute sûreté les pipettes sérologiques dans les laboratoires.
  • Grandes et fines : A utiliser de préférence avec un support
  • Conception pliée à plat peu encombrante, empilable avant et après utilisation
  • L'absorbant Bio-matt™ à la base de chaque poubelle peut absorber 100 ml de liquide
  • Couvercle et poignées intégrésJoints temporaires et permanents
  • Entièrement autoclavable