Imprimer
Flacons, col étroit, carrés, avec bouchon à vis, Azlon®
Fournisseur: SciLabware
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BSC0500 BSC1000 BSC2000 BSC0250
115-1790EA 229 EUR
115-1790 115-1791 115-1792 115-1789
Flacons, col étroit, carrés, avec bouchon à vis, Azlon®
Flacons Flacons en plastique
En polycarbonate, très transparent
  • Anti-fuites
  • Adapté à la stérilisation répétée par autoclavage à +121 °C
  • Design en carré pratique pour une utilisation de l'espace économique
  • Pour un usage intensif et durable
Idéal pour la préparation et le stockage des milieux biologiques, réactifs et solutions aqueuses. Avec bouchon en polypropylène sans joint.