Imprimer
Flacons YOUTILITY, en verre ambré, avec bouchon à vis, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
218862859 218863658 218864457 218865453
215-3509EA 178 EUR
215-3509 215-3517 215-3526 215-3527
Flacons YOUTILITY, en verre ambré, avec bouchon à vis, DURAN®
Flacons Flacons en verre
En verre Borosilicaté 3.3 ambrée DURAN®.
  • Amber coloured to protect light-sensitive materials
  • Specially shaped grip zones on the bottles for safer and easier handling
  • Ergonomic GL 45 screw cap made from food grade polypropylene
  • Shortened threads on bottle and cap for faster opening
  • Dedicated accessories for easy and simple identification and personalisation
  • Glass Type I according to USP, EP and JP
  • Amber glass meets USP 671 and Eur. Ph. 3.2.1. for protection against UV light
Le système de flacons DURAN® YOUTILITY représente une nouvelle génération de flacons en verre pour une utilisation en laboratoire dans un large éventail d'applications diverses. L'innovation ne se limite pas à une forme de flacon ergonomique, mais inclut des accessoires dédiés qui intègrent de nombreuses nouvelles caractéristiques permettant d'améliorer la manipulation, l'identification et la facilité d'utilisation.
With printed Retrace Code (batch identification).