Imprimer
Ampoules à décanter, piriformes, Quickfit®
Fournisseur: SciLabware
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
D2/01 D2/11 D2/21 D2/22 D2/32 D2/42 D2/43
532-0079EA 118 EUR
532-0079 532-0080 532-0082 532-0083 532-0085 532-0086 532-0087
Ampoules à décanter, piriformes, Quickfit®
Entonnoirs Ampoules à décanter
PYREX®, borosilicate glass.
  • Without graduation
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Tige d'entonnoir avec cône pour faciliter le raccordement au flacon Quickfit® avec un robinet à clé en PTFE interchangeable.
Certifications: Conforme à la norme ISO 4800 type 2.