Imprimer
Dessiccateur, vide, avec plaque
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5305-0609 5305-0910 5305-1212
NALG5305-0609EA 208 EUR
NALG5305-0609 NALG5305-0910 467-3121
Dessiccateur, vide, avec plaque
Dessiccateurs Dessiccateurs en plastique
Les systèmes avec chambre à vide comportent un récipient transparent et une plaque de vide étanche en néoprène avec un adaptateur pour tuyaux qui s'adapte aux tubes de Ø interne de 6,4 mm. Les récipients sont disponibles en polycarbonate (PC) ou en polyétherimide (PEI). Les plaques blanches sont en polypropylène (PP) ou en polycarbonate (PC) et fournies avec des joints en néoprène.
  • Résistance à un vide total sans risque d'implosion ou d'éclatement
  • Pratiques à utiliser comme chambre à environnement contrôlé pour des opérations de dégazage et pour la lyophilisation
Attention: Ne stérilisez pas à l'autoclave les récipients destinés à être utliisés à vide. N'utilisez pas des hydrocarbures halogénés insaturés. Par ailleurs, les récipients en polycarbonate ne peuvent pas être utilisés avec d'autres solvants organiques, acides ou bases.