Imprimer
Unités de filtration en ligne, Millex®
Fournisseur: Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
SLFG85010 SLFG85000
514-0413EA 186 EUR
514-0413 MILFSLFG85000
Unités de filtration en ligne, Millex®
Filtres Systèmes de filtres en ligne
Ces unités de filtration sont parfaites pour stériliser les gaz, les pots stériles d'aération, et stériliser ou clarifier des solutions organiques. Les unités de filtration spécialisées protègent les transducteurs d'hémodialyse contre le sang et l'humidité. Les unités de filtration de 50 mm permettent également de protéger les tubulures à vide.
  • Toutes les unités sont bi-directionnelles
Membrane de fluorophore hydrophobe en PTFE avec boîtier en PP
Pression d'entrée maximale : 4,1 bar
Température de fonctionnement maximale : 121 °C
Raccords d'entrée/de sortie : embout de tuyau cannelé avec raccord Luer Slip femelle intérieur