Imprimer
Boîtes de mise au rebut des déchets, Bio-bin®
Fournisseur: ECONIX LTD
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BEXBB5RD BEXBBLOOP BEXBB5TS BEXBB5YL BEXBB5OR BEXBB2TS BEXBB2YL BEXBB1RD BEXBB1OR BEXBB1YL BEXBBLOOPOR BEXBB1MW BEXBB1TS BEXBB30YL BEXBBLOOPYL BEXBB1PL BEXBB30TS BEXBB30RD BEXBB30PL BEXBB30OR BEXBB30MW BEXBB30 BEXBB5PL BEXBB2RD BEXBB5MW BEXBB2OR MPEXBB1TS MPEXBB1OR MPEXBB1.YL MPEXBB1RD MPEXBB2TS MPEXBB2OR MPEXBB2.YL MPEXBB2RD MPEXBB5TS MPEXBB5OR MPEXBB5.YL MPEXBB5MW MPEXBB5RD MPEXBB5PL BEXBB30PHARMA
119-0224EA 394 EUR
119-0224 119-0482 119-0225 119-0176 119-0208 119-0215 119-0174 119-0214 119-0205 119-0173 119-0483 119-0213 119-0212 119-0178 119-0175 119-0211 119-0221 119-0220 119-0219 119-0207 119-0218 119-0470 119-0222 119-0217 119-0223 119-0206 119-0473 119-0471 119-0467 119-0472 119-0476 119-0474 119-0466 119-0475 119-0481 119-0478 119-0465 119-0477 119-0480 119-0479 ECONBEXBB30PHARMA
Boîtes de mise au rebut des déchets, Bio-bin®
Boîtes Boîtes à déchets
Ces conteneurs à base de papier, approuvés par l'ONU, constituent un moyen sûr et innovant d'éliminer tous les types de déchets.
  • Conception pliée à plat peu encombrante avec assemblage facile
  • Réduction de l'empreinte carbone
  • Utilisation en laboratoires, services hospitaliers et pour la santé communautaire
La boîte Bio-bin® de 1 litre est adaptée à une utilisation sur le terrain (soins infirmiers communautaires) ou pour les prestataires de premiers soins privés. Sa taille permet une utilisation dans les laboratoires où l'espace disponible est limité, tel qu'à l'intérieur des hottes d'évacuation.
La boîte Bio-bin® de 2 litres a été conçue pour remplacer les conteneurs de mise au rebut des déchets en plastique pour vos déchets de laboratoire/hospitaliers non-pointus. Dédiée à la mise au rebut des pointes de pipette dans le laboratoire ou pour un service général et les déchets communautaires.
La boîte Bio-bin® de 5 litres est conçue pour une utilisation sur paillasse dans les laboratoires, ainsi que dans les services et les salles d'opération. La boîte est livrée pliée à plat pour un important gain d'espace de stockage et une utilisation dans le cadre des soins infirmiers communautaires.
La boîte Loop Bio-bin® a été conçue pour l'élimination d'instruments à usage unique, tels que des boucles et des écouvillons de laboratoires, ainsi que des instruments chirurgicaux non aiguisés, tels que des pinces et des ciseaux utilisés dans les salles et les centres de soins.
La boîte Bio-bin® de 30 litres est adaptée aux grandes quantités de déchets cliniques créés dans le laboratoire, les hôpitaux et les environnements communautaires. La boîte est fournie avec un insert bin-sert qui glisse facilement à l'intérieur de la boîte et se verrouille en place.