Imprimer
Filtres à usage unique, Impact® SR LHVD
Fournisseur: ENTEGRIS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
ATFZ00001 ATFV00001 ATFG00001
ENTEATFZ00001EA 0 EUR
ENTEATFZ00001 ENTEATFV00001 ENTEATFG00001
Filtres à usage unique, Impact® SR LHVD
Filtres Cartouches filtrantes
Ces filtres jetables ont été optimisés pour une utilisation avec le système de distribution de produits photochimiques IntelliGen® afin de fournir une filtration et une distribution excellentes.
  • Compatibles avec des solvants agressifs
  • Fabriqués, testés et conditionnés dans site répondant à la norme internationale « ISO 9001 Quality Systems Standard »
  • Pour une utilisation avec le système de distribution de produits photochimiques IntelliGen® et le collecteur ST Impact®
  • Pour les applications de filtration de solvants agressifs au point d'utilisation, de petits à moyens volumes
Membrane : PTFE ; supports, corps, manchette et enveloppe : PFA
Température de fonctionnement maximale : 30 °C
Pression d'entrée maximale : 3,9 bar à 25 °C
Pression différentielle maximale avant/arrière : 2,9 bar à 25 °C