Imprimer
Colonnes analytiques pré-emballées, J.T.Baker®, BAKERBOND®
Fournisseur: Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
7105-01EA 4186.32 EUR
7105-01 7098-00 7104-00 7116-00 7159-05 7098-01 7159-00
Colonnes analytiques pré-emballées, J.T.Baker®, BAKERBOND®
Colonnes pour chromatographie
Les colonnes de biochromatographie pour HPLC analytique et préparatoire, LC à basse pression et purification par lots.
BAKERBOND® est une famille de produits à base de silice conçus pour optimiser les performances, la reproductibilité et l'échelonnage. Les phases liées BAKERBOND® sont synthétisées par une procédure chimique à base de silanes trifonctionnels permettant de former une couche de liaisons multiples covalentes siloxane-carbone à la surface des particules de silice. Les phases liées qui en résultent sont de type polymérique, ce qui permet d’obtenir une meilleure résistance à l’hydrolyse, une meilleure stabilité à des pH extrêmes, et une réduction des interactions avec le silanol pour de meilleures récupérations et moins de résidus.