Imprimer
Filtres à cartouche, Impact® 2 V2
Fournisseur: ENTEGRIS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A2AZ200K1 A2AG200K1 A2AV200K1 A2NT200K1 A2NX200K1 A2UA200K1 A2AG20001 A2AT20M01 A2AT20MK1 A2AV20001 A2AX20M01 A2AX20MK1 A2AZ20001 A2MX20M01 A2MX20MK1 A2NT20001 A2NX20001 A2SF20M01 A2SF20MK1 A2ST20M01 A2ST20MK1
ENTEA2AZ200K1EA 0 EUR
ENTEA2AZ200K1 ENTEA2AG200K1 ENTEA2AV200K1 ENTEA2NT200K1 ENTEA2NX200K1 ENTEA2UA200K1 ENTEA2AG20001 ENTEA2AT20M01 ENTEA2AT20MK1 ENTEA2AV20001 ENTEA2AX20M01 ENTEA2AX20MK1 ENTEA2AZ20001 ENTEA2MX20M01 ENTEA2MX20MK1 ENTEA2NT20001 ENTEA2NX20001 ENTEA2SF20M01 ENTEA2SF20MK1 ENTEA2ST20M01 ENTEA2ST20MK1
Filtres à cartouche, Impact® 2 V2
Filtres Cartouches filtrantes
Rétention supérieure pour une filtration ultra-propre, au point d'utilisation, de solvants photorésistants et photochimiques.
  • S'humidifie spontanément dans l'acétate de butyle, PGMEA, PGME, lactate d'éthyle, MMP, cyclohexanone, ECA, NMP et autres solvants photochimiques
  • Optimisé pour la filtration, au point d'utilisation, de solvants photorésistants et photochimiques et de produits chimiques aqueux
Membrane : UPE, nylon, PCM, soutien : PE-HD
Température de fonctionnement maximale : 40 °C
Pression différentielle maximale avant/arrière : 2,7 bar à 25 °C
Compatibilité : PGMEA, PGME, NMP, lactate d'éthyle, MMP et cyclohexanone. Utilisation non recommandée avec des produits photochimiques contentant des hydrocarbures aromatiques.