Imprimer
Essuyeurs nettoyants, MicroTuff Plus
Fournisseur: Vileda Professional
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MicroTuff Plus
VILE111955EA 0 EUR
VILE111955 VILE111954
Essuyeurs nettoyants, MicroTuff Plus
Lingettes Chiffons nettoyants réutilisables Chiffons pour applications générales
MicroTuff plus est un chiffon en microfibre tricotée de grande qualité fait à 80% de polyester et
20% de polyamide. Il élimine les traces de doigts gras et la saleté tenace sans utiliser de produits chimiques. MicroTuff plus peut être utilisé dans des zones très sales, où il faut éliminer beaucoup de saletés.
  • Code couleur : possibilité de nettoyage conformément aux normes d'hygiène et aux principes HACCP
  • Même après plusieurs cycles de lavage, l'apparence de MicroTuff plus répond aux exigences élevées du nettoyage professionnel
  • Peut être utilisé comme chiffon en microfibre général dans le nettoyage général des bâtiments, des établissements de santé et HoReCa
  • Adapté à la méthode pré-préparée, ainsi qu'à l'essuyage des seaux et vaporisateurs
  • Peut être utilisé sur tous les types de surfaces