Imprimer
Aspirateurs pour salles propres, CR-1 ULPA
Fournisseur: TIGER-VAC
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
110760BP 110760B 110762BP
141-1074EA 1180 EUR
141-1074 141-1073 141-1214
Aspirateurs pour salles propres, CR-1 ULPA
Aspirateurs
Cet aspirateur est conçu pour le nettoyage général dans des environnements où la contamination est contrôlée, compatible avec les salles propres et idéal pour l'industrie pharmaceutique.
  • Moteur avec passage en une seule phase
  • Repose sur un chariot à 4 roues pour une excellente maniabilité
  • Faible niveau de bruit : seulement 60 dB (A)
  • Capacité de 15,2 litres (réservoir) ou 7,6 litres en sac filtrant à usage unique
Cet appareil est équipé d'un véritable filtre ULPA (U15) situé en aval du moteur et d'un système de filtration à 3 étapes composé d'un filtre ULPA (U15), d'un filtre principal en tissu et d'un sac filtrant jetable.
Pour aspiration à sec uniquement.
Tous les aspirateurs HEPA/ULPA sont soumis à des tests de fuites d'aérosol.
Compatible avec les salles propres ISO de classe 4 (ancienne classe 10).
Informations de livraison: Fourni avec kit d'outils complet.