Ces filtres sont compatibles avec les gaz haute pureté ainsi que les applications générales relatives à l'azote et CDA. Disponibles avec des niveaux de performances Bronze et Silver, ils sont spécifiquement conçus pour des applications de pression à haut débit et faible pression différentielle. Ils offrent une protection optimale en éliminant tout contaminant susceptible de détériorer la qualité des processus.
- Filtration supérieure des particules pour filtration des systèmes de gaz haute pureté
- Pré-conditionnés pour un démarrage rapide (Silver uniquement)
- Pour la finition de la surface, sélectionnez Très haute pureté (Silver) ou Haute pureté (Bronze)
Élément filtrant: membrane PTFE hydrophobe renforcée par une structure moulée PTFE PFA; boîtier: acier inoxydable 316L poli électrolytiquement à faible teneur en soufre.
Applications: accrochage sur site, boîtes de collecteurs de vannes, applications pour panneaux de gaz au point d'utilisation.
Propreté des particules en aval: moins de 0,03 particules/litre (<1 particule/0,028 m³) supérieure à 0,01 μm.
Propreté des volatiles en aval (Silver):
Certains articles peuvent être indisponibles dans votre pays. Veuillez contacter votre agence Avantor locale.