Imprimer
Inlet filter, Rheodyne®
Fournisseur: IDEX RHEODYNE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
7315-010 7335-010
554-2127EA 359 EUR
554-2127 554-2129
Inlet filter, Rheodyne®
Filtres Filtres de traitement des liquides
Inlet filters are used to extract particles from the sample between the injector and the column.