Imprimer
Filtres à gaz en ligne, Wafergard® III NF Mini et Mini XL
Fournisseur: ENTEGRIS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
WG3NS2RR2 WG3NS2RR4 WG3NS1RR2
ENTEWG3NS2RR2EA 0 EUR
ENTEWG3NS2RR2 ENTEWG3NS2RR4 ENTEWG3NS1RR2
Filtres à gaz en ligne, Wafergard® III NF Mini et Mini XL
Filtres Filtres à gaz
La membrane filtrante en nickel brevetée de ces filtres à gaz en ligne offre une résistance supérieure à la corrosion et une excellente compatibilité avec les gaz inertes et réactifs. En revanche, elle n'est pas recommandée pour une utilisation avec CO, O₃ et des gaz d'hydrure dopants en faible quantité.
  • Filtration supérieure des particules pour filtration des systèmes de gaz haute pureté
  • Le boîtier évite le dégazage en minimisant la zone de soudure
  • Évite le dégazage, améliore la résistance à la corrosion et fournit une excellente compatibilité chimique
Élément de filtre : membrane en nickel fritté brevetée ; boîtier : poli par voie électrolytique, acier inoxydable VAR 316L
Applications : conduites de gaz ultra-pur, applications à pression dynamique et haute température, construction de nouvelle fab, gaz inertes et réactifs.
Propreté en aval : <0,03 particule/litre (<1 particule/0,028 m³) >0,01 μm