Imprimer
Colonnes capillaires, TRACE™ TR-BioDiesel
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
TRACE™
555-9076EA 550 EUR
555-9076 555-9129 555-9078
Colonnes capillaires, TRACE™ TR-BioDiesel
Colonnes pour chromatographie
Ces colonnes sont conçues pour développer des combustibles au bilan carbone neutre.
Colonnes TR-BioDiesel (M) : Pour déterminer la teneur résiduelle en méthanol dans le biodiesel conformément à la norme EN 14110.
Colonnes TR-BioDiesel (G) : Pour analyser la teneur totale en glycérides conformément à la norme EN 14105.
Colonnes TR-BioDiesel (F) : Pour analyser la teneur FAME dans le biodiesel conformément à la norme EN 14103.
Colonnes ASTM TR-BioDiesel (G) : Pour analyser la teneur totale de glycéride conformément à la norme ASTM D-6584.