Imprimer
Paniers de cachets
Fournisseur: ENTEGRIS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A23-0215 A26-01-0215 A14-01S-0215 A47-01-0215 A12-01-0215 A15-01-0215 A13-01-0215 A89-01-0215
ENTEA23-0215EA 0 EUR
ENTEA23-0215 ENTEA26-01-0215 ENTEA14-01S-0215 ENTEA47-01-0215 ENTEA12-01-0215 ENTEA15-01-0215 ENTEA13-01-0215 ENTEA89-01-0215
Paniers de cachets
Matériel de manipulation de wafers Portoirs pour semi-conducteurs
Ces paniers de cachets en PFA sont conçus pour la manipulation et le traitement des substrats. Ils sont compatibles avec les bacs et les manches.
Bacs compatibles:
Paniers A14: E12
Paniers A15: E12, E14-10-01, E22-101
Paniers A26: E14-25-01
Paniers A47: E14-21-01, E14-25-01
Manches compatibles:
Paniers A14: A01, A07, A029
Paniers A15: A01, PA01, A07, PA07, A029, PA029
Paniers A26: A01, A07, A029
Paniers A47: A01, A07, A029