Imprimer
Sachets Fisher Container™ Precision ZipClean Pouches™
Fournisseur: FISHER CONTAINER
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
91089P 91086P 91085P 91090P 91087P 91088P
FISH91089PEA 2450 EUR
FISH91089P FISH91086P FISH91085P FISH91090P FISH91087P FISH91088P
Sachets Fisher Container™ Precision ZipClean Pouches™
Sachets Sacs de stockage
Sacs en plastique. Avec film solide, ultrapropre et ultra-transparent, idéaux pour tous les usages, refermables, pour applications en salles blanches et en laboratoires.
  • Ouverture et fermeture à glissière aisées
  • Certifiés pour salles blanches
  • Scellés dans un carton doublé
  • Propriétés de protection
  • Convient pour la stérilisation par irradiation gamma
Cdt: Tous les sachets Precision ZipClean Pouches® sont fabriqués dans des conditions strictes de salle blanche. Sac doublé et scellé dans une boîte en carton.