Autoclavable systembox EasyMop GMP and MopJump-System:
The newly developed 'EasyMop GMP' system box ensures compliance with regulations governing the cleaning and desinfecting of cleanrooms, and offers enormous advantages regarding its application.
- Tous les composants utilisés en salles propres pharmaceutiques sont certifiés
- Toutes les mesures sont parfaitement adaptées à l'utilisation prévue
- Le système « MopJump » avec zone de déplacement permet l'imprégnation facile des têtes de mop et leur prise sans contact
- Sa triple étanchéité assure une fermeture totale du bac système
- Bac système adapté à 10 mops pour le nettoyage et la désinfection d'une surface maximale de 100 m²
- Têtes de mop autoclavables dans le bac système
- Conception spéciale pour utiliser les mops en salle propre
- Le bac système peut également être utilisé comme solution autonome (notamment dans les petites salles propres) ou avec un chariot (contactez Avantor pour en savoir plus)
Mopp King GMP:
Applications: Cleaning and disinfection of GMP areas, up to 50 decontamination cycles. 'King GMP' is made of special yarn, especially suitable for cleanrooms, and provides maximum efficiency due to microfibres. This mop is especially developed for the impregnation method.
Safe disinfecting due to uniform moistening, the mop is washable, reusable and autoclavable
Can also be used for the traditional cleaning method with flat wringer
Also available with barcode and label (please contact your local Avantor sales office for further information)
Thermal stability: Melting point 250 to 260 °C
Absorption capacity: 3 ml/g
Fibre resistance (breaking strength): 14,0 kg
Elasticity: 57,5%
Compatibilité aux produits suivants testée : perform sterile Concentrate OXY, perform classic Concentrate OXY, Surfanios IP stérile, perform sterile Concentrate QB, perform classic Concentrate Q-Plus, perform classic Concentrate QB, Buraton 10F, perform advanced Concentrate QB.