Imprimer
Gants résistants aux produits chimiques, Showa 890
Fournisseur: Showa
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
890E-L 890E-M 890E-S 890E-XL
112-5055EA 412 EUR
112-5055 112-5056 112-5057 112-5058
Gants résistants aux produits chimiques, Showa 890
Gants
Ces gants fins non renforcés avec bords roulés sont fabriqués en Viton®. Ils protègent les mains d'un grand nombre de produits chimiques dangereux (par ex. les PCB et les hydrocarbures) et sont donc adaptés à une utilisation dans l'industrie de la pétrochimie.
  • Imperméables pour le travail dans les environnements humides ou graisseux
  • Les manchettes empêchent la poussière de pénétrer dans les gants
  • Poignet bien protégé
  • Forme anatomique pour un ajustement parfait
Length: 350 mm
Thickness: 0,70 mm
Colour: Black
EN 388 (2101), EN 374 (DFL); Cat. III
Certifications: EN 388:2016 (1020X), EN ISO 374-1 Type B (DFL), EN ISO 374-5 VIRUS ; Cat. III