Imprimer
Gants industriels, Nitrile Knitwrist, A300
Fournisseur: Portwest
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A300NARL A300NARXL A300NARM
PRTWA300NARLEA 28.6 EUR
PRTWA300NARL PRTWA300NARXL PRTWA300NARM
Gants industriels, Nitrile Knitwrist, A300
Gants
Ces gants en nitrile tricotés avec poignet entièrement enduits et doublure en jersey sont conçus pour les applications qui nécessitent une résistance supplémentaire à l'abrasion.
  • Revêtement en nitrile résistant empêchant la pénétration de graisse, d'huile et d'eau
  • Base en coton pour un confort de port
Convient pour la collecte des ordures ménagères, les services publics et la maintenance.
EN 388 (4111)
Certifications: EN 388:2016 (4111X).
Informations de commande:
Informations de livraison:
Cdt:
Attention:
Commander maintenant