Imprimer
Oxymètre, portable, Seven2Go™ S4/S9 Pro
Fournisseur: Mettler - Toledo
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
30207939 30207971 30207970 30207960 30207959 30207972 30207958
662-1849EA 1890 EUR
662-1849 662-1857 662-1856 662-1852 662-1851 662-1858 662-1850
Oxymètre, portable, Seven2Go™ S4/S9 Pro
Compteurs électrochimiques Oxymètres
Ces appareils de mesure robustes avec capteur polarographique ou optique allient durabilité et utilisation d'une seule main, ce qui les rend parfaitement adaptés pour les applications mobiles en laboratoire, au niveau de la ligne ou à l'extérieur. Grâce à leur protection IP 67 et leur résistance aux chutes, ces appareils conviennent aux environnements difficiles et exigeants.
  • Nouveau menu intuitif garantissant une grande facilité d'utilisation
  • Clavier T-Pad avec agencement intelligent des boutons permettant une navigation rapide et facile
  • Reconnaissance automatique des capteurs InLab ISM et enregistrement de l'ID du capteur, du numéro de série et des dernières données d'étalonnage
  • Compensation automatique ou manuelle de la température et de la pression
Modèle S9 Pro uniquement :
- Capteur OD optique
- Contraste de l'écran optimisé par la lumière du soleil : excellente lisibilité, même dans des conditions lumineuses et ensoleillées
- Voyant StatusLight indiquant à l'utilisateur si l'appareil est prêt ou pas
- Stockage des données de 2000 valeurs (conforme aux BPL)
Informations de commande: l'appareil de mesure S4 (appareil seul) est fourni avec un clip d'électrode, des instructions d'utilisation, un guide de démarrage rapide, un certificat de test, une déclaration de conformité et des piles.
Kit S4 Standard : identique à l'appareil S9, avec en plus système InLab 605-ISM et flacons pour l'étalonnage.
Kit S4 Field : identique au kit S4 Standard, avec en plus étui de transport uGo™ et comprimés zéro oxygène.
L'appareil de mesure S9 (appareil seul) est fourni avec le logiciel EasyDirect™ pH, un câble USB, un clip d'électrode, un accessoire de base, des instructions d'utilisation, un guide de démarrage rapide, un certificat de test, une déclaration de conformité et des piles.
Kit S9 Standard : identique à l'appareil S9, avec en plus système InLab OptiOx, flacons pour l'étalonnage et comprimés zéro oxygène.
Kit S9 Field : identique au kit S9 Standard, avec en plus étui de transport uGo™ et système InLab OptiOx avec capuchon de protection.
Kit S9 DBO : identique au kit S9 Field, avec en plus système InLab OptiOx (sans capuchon de protection), adaptateur DBO et note d'application DBO.