Imprimer
Conductimètres, portables, Seven2Go™ S3/S7 Pro
Fournisseur: Mettler - Toledo
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
30207873 30207956 30207963 30207962 30207961 30207957 30207955 30207954
662-1843EA 1445 EUR
662-1843 662-1841 662-1855 662-1854 662-1853 662-1842 662-1840 662-1839
Conductimètres, portables, Seven2Go™ S3/S7 Pro
Compteurs électrochimiques Conductimètres
Ces appareils de mesure robustes allient durabilité et utilisation d'une seule main, ce qui les rend parfaitement adaptés pour les applications mobiles en laboratoire, au niveau de la ligne ou à l'extérieur. Grâce à leur protection IP 67 et leur résistance aux chutes, ces appareils conviennent aux environnements difficiles et exigeants.
  • Nouveau menu intuitif garantissant une grande facilité d'utilisation
  • Clavier T-Pad avec agencement intelligent des boutons permettant une navigation rapide et facile
  • Reconnaissance automatique des capteurs InLab ISM et enregistrement de l'ID du capteur, du numéro de série et des dernières données d'étalonnage
  • Compensation de température linéaire
Modèle S7 Pro uniquement :
- Screen's contrast is enhanced by direct sunlight: Excellent readability even under bright and sunny conditions
- StatusLight shows the user instantly if the meter is ready or not
- Data storage of 2000 values (GLP conform)
- Linear or non linear temperature compensation
- Acoustic endpoint signal