Imprimer
Veste de cuisinier, Cumbria, C733
Fournisseur: Portwest
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
C733BKRM C733BKRS C733WHRM C733BKRL C733WHRL C733BKRXS C733BKRXL C733BKRXXL C733WHRXXL C733WHRXS C733WHRXL C733WHRS
PRTWC733BKRMEA 25.6 EUR
PRTWC733BKRM PRTWC733BKRS PRTWC733WHRM PRTWC733BKRL PRTWC733WHRL PRTWC733BKRXS PRTWC733BKRXL PRTWC733BKRXXL PRTWC733WHRXXL PRTWC733WHRXS PRTWC733WHRXL PRTWC733WHRS
Veste de cuisinier, Cumbria, C733
Tenue de travail
Ces vestes modernes sont en tissu Kingsmill 65% polyester et 35% coton. Le tissu garantit des performances élevées et un confort maximal. Il est totalement pré-rétréci et conserve parfaitement les teintures.
  • Col Mao, boucle avant
  • Poche sur la manche pratique
  • Manches courtes
Poids : 190 g/m²