Kit E.Z.N.A.® HP Plasmid Mini II , colonne Q-Spin (sans couvercle)
Marques : OMEGA BIO-TEKTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Ce kit Plasmid Miniprep de deuxième génération génère 40 à 70 µg d'ADN de grande qualité en moins de 30 minutes à l'aide du même format que celui de E.Z.N.A.® Plasmid Mini Kit I. La capacité accrue de liaison de l'ADN de la mini colonne II HiBind® permet d'utiliser des volumes de 15 ml maximum, ce qui a pour effet de combler le fossé existant entre protocoles Miniprep et Midiprep. L'ADN plasmidique peut être facilement et rapidement isolé pour la plupart des applications en aval, telles que le dépistage systématique, la digestion par des enzymes de restriction et le séquençage de l'ADN.
- Purification de l'ADN plasmidique en 30 minutes ou moins
- Aucune extraction au phénol/chloroforme
- convenant à des applications en aval