Imprimer
Sous-gants anti-décharge électrostatique, A198
Fournisseur: Portwest
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A198GRRS A198GRRXS A198GRRXL A198GRRM A198GRRL
PRTWA198GRRSEA 16.4 EUR
PRTWA198GRRS PRTWA198GRRXS PRTWA198GRRXL PRTWA198GRRM PRTWA198GRRL
Sous-gants anti-décharge électrostatique, A198
Gants
Ces sous-gants possèdent une coque en nylon et fibre de carbone qui détourne l'électricité statique.
  • Bouts des doigts avec revêtement en PU pour applications de précision
  • Dextérité et durabilité excellentes
Pour une utilisation dans le montage des composants électroniques, les tests et le travail de précision.
Colour: Grey/white
EN 388 (2132), EN 1149