Imprimer
Sous-gants, bout des doigts en polyuréthane, A121
Fournisseur: Portwest
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A121WHRL A121WHRXL A121WHRM A121WHRS A121WHRXS
PRTWA121WHRLEA 366 EUR
PRTWA121WHRL PRTWA121WHRXL PRTWA121WHRM PRTWA121WHRS PRTWA121WHRXS
Sous-gants, bout des doigts en polyuréthane, A121
Gants
Ces sous-gants tricotés en nylon sont adaptés à une utilisation en micro-électronique, assemblage de précision et inspection.
  • Bouts des doigts avec revêtement en polyuréthane trempé pour une protection contre les entailles et coupures
  • Grande résistance à l'abrasion
Gauge: 13
Colour: White
Cat. I
Certifications: Cat. I