Imprimer
Joints de film qPCR adhésifs, QuickSeal qPCR Crystal™
Fournisseur: iST Scientific Ltd
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
IST-121-080LR IST-121-080LS IST-121-080SR IST-121-080SS IST-121-080TS
731-0451EA 793 EUR
731-0451 731-0452 731-0453 731-0454 731-0455
Joints de film qPCR adhésifs, QuickSeal qPCR Crystal™
Scellés Microplaque Sceaux
Transparent, non collant, film sensible à la pression pour plaques qPCR (96 ou 384 puits) et avec fluorescence connue.
  • Optiquement transparent, autofluorescence min.
  • Résistant au DMSO
  • Non perforable, décollable
  • Plage d'intégrité du scellage : -40 à 110 °C
  • Stérile ou non stérile
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable