Imprimer
Joints de feuille PCR adhésifs, QuickSeal Foil PCR™
Fournisseur: iST Scientific Ltd
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
IST-129-080LR IST-129-080LS IST-129-080SR IST-129-080SS IST-129-080TS
731-0456EA 913 EUR
731-0456 731-0457 731-0458 731-0459 731-0460
Joints de feuille PCR adhésifs, QuickSeal Foil PCR™
Scellés Microplaque Sceaux
Perforable, feuille barrière décollable pour PCR et stockage d'échantillons.
  • Plage d'intégrité du scellage : -40 à 120 °C
  • Stérile ou non stérile