Imprimer
Joints de film PCR adhésifs, QuickSeal PCR™
Fournisseur: iST Scientific Ltd
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
IST-120-080LR IST-120-080SR IST-120-080LS IST-120-080SS IST-120-080TS
731-0462EA 1330 EUR
731-0462 731-0448 731-0447 731-0449 731-0450
Joints de film PCR adhésifs, QuickSeal PCR™
Scellés Microplaque Sceaux
Transparent, film décollable pour PCR.
  • Non perforable
  • Stérile ou non stérile
  • Plage d'intégrité du scellage : –20 à +110 °C
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable