Les balances dotées de multiples fonctions, mais de capacités de pesage simples, fournissent à l'utilisateur des résultats rapides et précis pour les activités de pesage et de mesure de routine. Les applications comprennent le pesage, la formulation, le contrôle de pesage et le pesage en pourcentage. Les temps de stabilisation sont généralement inférieurs à trois secondes.
- Stabilité, précision et fonctionnement rapide
- Écran tactile couleur à grand angle de vision (109 mm) pour un accès rapide à neuf modes d'application
- Deux ports USB (avant et arrière) avec suivi GLP/GMP
- Les portes latérales en deux parties avec pare-brise offrent un bon accès et réduisent l'encombrement lorsque les portes sont ouvertes
- Choix de balances avec étalonnage externe uniquement ou avec AutoCal™ comme fonction supplémentaire
- Compatibilité LIMS
Certifications:
Informations sur les accessoires:
Informations de commande: Pour connaître la gamme complète d'accessoires disponibles, veuillez contacter Avantor.
Informations de livraison: Fourni avec un adaptateur secteur.
Attention: Modèle avec suffixe /E faisant l'objet d'un étalonnage externe uniquement.