Imprimer
Kit Mag-Bind® HDQ Blood DNA & Tissue 96
Marques : OMEGA BIO-TEK
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M6399-00 M6399-01
M6399-00EA 290 EUR
M6399-00 M6399-01
Kit Mag-Bind® HDQ Blood DNA & Tissue 96
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Le kit Mag-Bind® HDQ Blood DNA & Tissue 96 est conçu pour l'isolation rapide et fiable d'ADN génomique de haute qualité à partir d'échantillons sanguins, d'écouvillons, de couches leuco-plaquettaires et de cellules en culture de 100 à 200 μl. Toutes les étapes de chauffage qui restreignent les applications robotiques ont été supprimées afin de permettre un traitement plus rapide. Les particules Mag-Bind® HDQ fournissent un temps de réponse magnétique rapide réduisant ainsi le temps de traitement global. L'utilisation de particules paramagnétiques permet d'obtenir un ADN de haute qualité, adapté pour une utilisation directe pour la plupart des applications en aval, telles que qPCR, PCR et le séquençage de dernière génération. Le kit Mag-Bind® HDQ Blood DNA & Tissue 96 est compatible avec de nombreux manipulateurs robotiques de liquides et processeurs magnétiques, y compris Thermo Scientific KingFisher® Flex.
  • Aucune extraction organique n'est nécessaire
  • ADN de haute qualité pour les applications en aval telles que qPCR et le séquençage de dernière génération
  • Rapide - aucune étape de chauffage n'est requise