Imprimer
Systèmes de balais Clino® pour le nettoyage en salles propres
Fournisseur: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
3500902 2700266 2700268
141-1039EA 190 EUR
141-1039 141-1034 141-1035
Systèmes de balais Clino® pour le nettoyage en salles propres
Serpillières
Système de nettoyage avec balai en fil 100% microfibre de polyester (0,5 De)
  • Pour le nettoyage et à la désinfection des zones GMP
  • Efficacité maximale grâce aux microfibres incorporées
  • Lavage et autoclavage jusqu'à 50 cycles de traitement
  • Compatibilité avec presse à plat Ringo CR