Imprimer
Sous-gants, Puri Palm Fit
Fournisseur: PURITECH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PFG500-S PFG500-M PFG500-L PFG500-XL PFG500-XXL PFG500-XS
112-4184EA 48.4 EUR
112-4184 112-4183 112-4182 112-4185 112-4187 112-4186
Sous-gants, Puri Palm Fit
Gants
Ces sous-gants, fabriqués à 100% en nylon souple avec revêtement en PU au niveau de la paume sont destinés à la manipulation de petits composants.
  • Doublure sans couture
  • Gants anatomiques pour un bon maintien
  • Excellente dextérité et grande capacité d'absorption
Ils s'utilisent aux applications légères d'assemblage à sec, de maintenance ou les tâches de micro-mécanique et pour le traitement de produits pharmaceutiques.
Épaisseur du revêtement: 0,1 mm.