Les thermostats à immersion forment la base de multiples combinaisons avec des récipients de bain en acier inoxydable ou en polycarbonate. Tous les modèles sont équipés d'une puissante pompe de pression/d'aspiration et sont conformes aux exigences de sécurité de classe III (FL) pour une utilisation avec des liquides inflammables. Des températures pouvant descendre jusqu'à −30 °C peuvent être obtenues en association avec un bain réfrigéré. Une pince à vis est incluse pour permettre aux thermostats d'être montés sur les récipients. Un adaptateur de pompe pour un contrôle externe de la température et des serpentins de refroidissement pour un raccordement d'eau de refroidissement sont disponibles comme accessoires en option.
- Interchangeable, le Pilot ONE® s'utilise comme télécommande (avec un câble de données en option)
- Le contrôleur peut être mis à niveau à tout moment pour disposer de fonctionnalités supplémentaires (kits Exclusive et Professional E-grade®). La version basique comporte 11 langues (allemand, anglais, français, italien, espagnol, portugais, tchèque, polonais, russe, chinois et japonais)
- La résolution de la température est de 0,1 ou de 0,01 °C, l'affichage peut être personnalisé selon les utilisateurs, et les informations importantes comme le point de consigne, la température interne ou de processus réelle, peuvent être affichées en plus grand format
- Pompe de pression/aspiration à vitesse variable puissante avec contrôle de pression variable (VPC)
- L'utilisateur peut définir des alarmes visuelles et sonores de température limite et programmer l'appareil pour un démarrage automatique grâce à ses fonctions d'horloge et de calendrier
Maximum pump capacities:
Pilot ONE® (CC-E): 27 L/min, 0,7 bar (pressure), 22 L/min, 0,4 bar suction
Pilot ONE® (CC-E xd): 22 L/min, 0,4 bar (pressure), 17 L/min, 0,25 bar suction
Modern and easy to use microprocessor controller with a large temperature display limited to essential functions only. MPC controller features over-temperature alarm and low liquid level protection. All MPC models also feature a powerful and suction pump for optimum performance.
Maximum pump capacities:
Pilot ONE® (CC-E): 27 l/min, 0,7 bar, 0,4 bar suction
Pilot ONE® (CC-E xd): 22 l/min, 0,4 bar, 0,4 bar suction
MPC-E: 20 l/min, 0,2 bar, 0,18 bar suction
Certifications: Safety Class III (FL) (DIN 12876) for use with flammable fluids
Informations de commande: Accessories included. A pump adapter for external temperature control and cooling coils for a cooling water connection are available as optional accessories.
Attention: *Remarque: La plage de température de fonctionnement peut être abaissée entre −30 et +200 °C si un dispositif de refroidissement externe est utilisé.